Learn More
Antimonstab, 12.7 mm (0.50 in.) Durchmesser x 10 cm (3.9 in.) Länge, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15495915
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimonstab, 12.7 mm (0.50 in.) Durchmesser x 10 cm (3.9 in.) Länge, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495915
5 Pc., 5 Stück
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15495915
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010098.KJ
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-36-0
Summenformel Sb
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC-Name Antimon
SMILES [Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony rod
Namenshinweis 12.7mm (0.50 in.) dia. x 10cm (3.9 in.) long
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 Pc.
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈81.2g (0.178lbs)/10cm piece
Form Stange, gegossen
Name des Produkts
Antimonstab, 12.7 mm (0.50 in.) Durchmesser x 10 cm (3.9 in.) Länge, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >