Learn More
Antimonstab, 12.7 mm (0.50 in.) Durchmesser x 10 cm (3.9 in.) Länge, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Antimony rod |
Namenshinweis | 12.7mm (0.50 in.) dia. x 10cm (3.9 in.) long |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 1 Pc. |
Reinheit (%) | 99.8% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈81.2g (0.178lbs)/10cm piece |
Form | Stange, gegossen |
Name des Produkts
Antimonstab, 12.7 mm (0.50 in.) Durchmesser x 10 cm (3.9 in.) Länge, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur