Learn More
Antimon-Kaliumtartrat-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434243
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
CAS: 331753-56-1 | C8H4K2O12Sb2 | 613.83 g/mol
Antimony potassium tartrate hydrate is a compound used in the treatment of schistosomiasis. It is also used in the textile industry to aid in binding certain dyes to fabrics. It finds application in medicine as an expectorant and a nauseant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Antimon-Kaliumtartrat-Hydrat ist eine Verbindung, die bei der Behandlung von Schistosomiasis verwendet wird. Wird auch in der Textilindustrie verwendet, um die Bindung bestimmter Farbstoffe an Gewebe zu erleichtern. Findet Anwendung in der Medizin als Schleimlöser und Brechmittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Mineralsäuren, starken Basen, Karbonaten, Blei, Silbersalzen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 331753-56-1
Summenformel C8H4K2O12Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 613.83
MDL-Nummer MFCD00148863
InChI-Schlüssel GUJUCWZGYWASLH-UHFFFAOYNA-J
Synonym potassium antimony tartrate hydrate, potassium antimony iii tartrate hydrate, acmc-20ajv8, antimony 3+ potassium hydrate ditartrate
IUPAC-Name dipotassium 5,11-dioxo-2,6,8,12,13,14-hexaoxa-1,7-distibatricyclo[8.2.1.1⁴,⁷]tetradecane-3,9-dicarboxylate
SMILES [K+].[K+].[O-]C(=O)C1O[Sb]2OC(C(O[Sb]3OC1C(=O)O3)C([O-])=O)C(=O)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony potassium tartrate hydrate
Dichte 2.607 g/mL
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 100 g
UN-Nummer UN1551
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 613.82 (anhydrous)
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium antimonyl tartrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Name des Produkts
Antimon-Kaliumtartrat-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >