Learn More
Antimon(III)-sulfid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
39.61 CHF - 614.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1345-04-6 |
---|---|
Summenformel | S3Sb2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 339.70 |
MDL-Nummer | MFCD00011217 |
InChI-Schlüssel | NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | diantimony(3+) trisulfanediide |
SMILES | [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11381788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011683.04 |
2 g | N/A | |||||||
11371788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011683.09 |
10 g |
151.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11391788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011683.18 |
50 g |
614.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1345-04-6 | |
339.70 | |
NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N | |
[S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3] |
S3Sb2 | |
MFCD00011217 | |
diantimony(3+) trisulfanediide |
Spezifikation
Antimony(III) sulfide | |
1345-04-6 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011217 | |
14,713 | |
[S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3] | |
339.70 | |
99.999% |
550°C | |
Pulver | |
S3Sb2 | |
UN1549 | |
NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N | |
diantimony(3+) trisulfanediide | |
339.68 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P261-P264-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ANTIMONY COMPOUNDS, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA