Learn More
Antimon(III)-sulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10066143
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon(III)-sulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10066143 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10066143
Marke: Thermo Scientific Acros 223591000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1345-04-6 | S3Sb2 | 339.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1345-04-6
Summenformel S3Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 339.70
MDL-Nummer MFCD00011217
InChI-Schlüssel NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Antimony trisulfide
IUPAC-Name diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1150°C
Chemischer Name oder Material Antimony(III) sulfide
Schmelzpunkt 550°C
Namenshinweis 98%
Farbe Grau bis Schwarz
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Sb2S3)
Strukturformel Sb2S3
Merck Index 15, 701
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. hcl and alkali hydroxides,soluble in alcohol,soluble in amminium hydrogen sulfide,insoluble in acetic acid
Formelmasse 339.67
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0453510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number223595000,223591000
ChargennummerA0420587 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number223595000,223591000
ChargennummerA0372264 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number223595000,223591000
ChargennummerA0395101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number223595000,223591000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) sulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Antimon(III)-sulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >