Learn More
Antimon(III)-sulfid, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is manufactured for use in safety matches, military ammunition, explosives and fireworks. It also is used in the production of ruby-colored glass and in plastics as a flame retardant. percussion caps, camouflage paints, ruby glass
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Antimony(III) sulfide |
Schmelzpunkt | 550°C |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.0% min (Metal basis) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in HCl with H2S evolution |
Formelmasse | 339.68 |
Geruch | Geruchsneutral |
Aussehen | Black powder |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S28K028 | Analysenzertifikat | 25/07/2024 | 012521.A1,012521.30 |
Z11J025 | Analysenzertifikat | 04/01/2024 | 012521.A1,012521.30 |
Y10B020 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 012521.A1,012521.30 |
T01B025 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 012521.A1,012521.30 |
F19N04 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 012521.A1,012521.30 |