Learn More
Antimon(III)-oxid, weißes Pulver, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
57.10 CHF - 526.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1309-64-4 |
---|---|
Summenformel | O3Sb2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 291.52 |
MDL-Nummer | MFCD00011214 |
InChI-Schlüssel | GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Diantimon(3+)-Trioxidandiid |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11320839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010641.06 |
5 g |
57.10 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11330839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010641.14 |
25 g |
183.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15475955
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010641.18 |
50 g |
317.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11340839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010641.22 |
100 g |
526.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Antimony(III) oxide finds use as flame retardant wherein it synergistically acts with halogenated materials. It is employed in opacifying glasses, ceramics and enamels. In the preparation of optical and ruby glass, antimony trioxide serves as a bubble remover. Further, it is a useful catalyst in the production of polyethylene terephthalate (PET plastic) and the vulcanization of rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1309-64-4 | |
291.52 | |
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3] |
O3Sb2 | |
MFCD00011214 | |
Diantimon(3+)-Trioxidandiid |
Spezifikation
1550°C (sublimation) | |
656°C | |
Weiß | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00011214 | |
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N | |
Diantimon(3+)-Trioxidandiid | |
291.5 | |
5.67 |
Antimony(III) oxide | |
1309-64-4 | |
Pulver | |
O3Sb2 | |
Very slightly soluble in water; soluble in potassium hydroxide,hydrochloricacid and acetic acid; insoluble in organic solvents. | |
[O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3] | |
291.52 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
Gehäuse H351
missing translation for 'einecsNumber' : 215-175-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CC5650000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen