Learn More
Antimon(V)-oxid, weißer Klumpen, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343398
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon(V)-oxid, weißer Klumpen, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781799
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11343398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036314.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Flame retardant for wide range of plastics, rubbers, paper and textiles . Catalyst in PET production. Activator in glass industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-64-4
Summenformel O3Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 291.52
MDL-Nummer MFCD00011214
InChI-Schlüssel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diantimon(3+)-Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1550°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Antimony(III) oxide
Schmelzpunkt 656°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Klümpchen
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Very-slightly soluble in cold water. Slightly soluble in hot water,dilute sulfuric acid,and nitric acid. Soluble in solutions of alkali hydroxide and sulfides,hydrochloric acid,tartaric acid,and acetic acid
Formelmasse 291.5
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.67 g/cm3
Name des Produkts
Antimon(V)-oxid, weißer Klumpen, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >