Learn More
Antimon(V)-oxid, weißer Klumpen, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343398
Verfügbar ab: 24-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon(V)-oxid, weißer Klumpen, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343398
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11343398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036314.18
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Flame retardant for wide range of plastics, rubbers, paper and textiles . Catalyst in PET production. Activator in glass industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-64-4
Summenformel O3Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 291.52
MDL-Nummer MFCD00011214
InChI-Schlüssel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diantimon(3+)-Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1550°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Antimony(III) oxide
Schmelzpunkt 656°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Klümpchen
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Very-slightly soluble in cold water. Slightly soluble in hot water,dilute sulfuric acid,and nitric acid. Soluble in solutions of alkali hydroxide and sulfides,hydrochloric acid,tartaric acid,and acetic acid
Formelmasse 291.5
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.67 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP03L023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog Number036314.18,036314.30
ChargennummerM28L003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number036314.18,036314.30
ChargennummerX08K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number036314.18,036314.30
ChargennummerZ06H030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036314.18,036314.30
ChargennummerU11H065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036314.18,036314.30
Name des Produkts
Antimon(V)-oxid, weißer Klumpen, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >