Learn More
Antimon(III)-oxid, 99.6 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377317
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon(III)-oxid, 99.6 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377317
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11377317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011579.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
It finds applications in flame retardants, catalysts, batteries, and alloys. It acts as an opacifying agent in glasses, ceramics and enamels. It is used as a catalyst in the manufacture of PET plastic (polyethylene terephthalate), and the vulcanization of rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-64-4
Summenformel O3Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 291.52
MDL-Nummer MFCD00011214
InChI-Schlüssel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Antimony trioxide
IUPAC-Name Diantimon(3+)-Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1550°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Antimony(III) oxide
Schmelzpunkt 656°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.6% min (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Poor solubility in water. Slowly dissolves in warm HCl or warm KOH solutions.
Formelmasse 291.5
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
Dichte 5.67 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY21K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Artikelnummer011579.36,011579.A3,011579.18
ChargennummerZ07J027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Artikelnummer011579.36,011579.A3,011579.18
ChargennummerY18F017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2022 Artikelnummer011579.36,011579.A3,011579.18
ChargennummerQ13I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2022 Artikelnummer011579.36,011579.A3,011579.18
Chargennummer61200600 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Artikelnummer011579.36,011579.A3,011579.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Antimony trioxide, Lead monoxide, Arsenic trioxide
Name des Produkts
Antimon(III)-oxid, 99.6 % min., Thermo Scientific Chemicals >