Learn More
Antimon(III)-fluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7783-56-4 | F3Sb | 178.755 g/mol
31.45 CHF - 279.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-56-4
Summenformel F3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 178.755
MDL-Nummer MFCD00011218
InChI-Schlüssel GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
PubChem CID 24554
IUPAC-Name Trifluorstiban
SMILES F[Sb](F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11427996
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14068.18
50 g
31.45 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11437996
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14068.30
250 g
88.80 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11417996
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14068.0B
1000 g
279.00 CHF
1000 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Antimony(III) fluoride is used as a reagent in inorganic and organofluorine chemistry. It acts as a fluorination reagent and electroplating agent. Further, it is used in the preparation of dye, pottery, porcelains, ceramic enamels and glazes. It is utilized in the preparation of freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Antimon(III)-fluorid wird als Reagenz in der anorganischen und Organofluorchemie verwendet. Es wirkt als Fluorierungsreagenz und Galvanisierungsmittel. Desweiteren wird es bei der Herstellung von Farbstoffen, Töpferwaren, Porzellanen, Keramik-Emaillen und Glasuren verwendet. Es wird bei der Vorbereitung von Freon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Aceton. Unlöslich in Ammoniak.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Es ist nicht kompatibel mit Säuren, Perchlorsäure, Wasser und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H311-H331
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Giftig bei Einatmen.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FESTSTOFFE, GIFTIG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 232-009-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CC5150000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Antimon(III)-fluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals