Learn More
Antimon(III)-Ethoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354758
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon(III)-Ethoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354758
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11354758
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043097.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10433-06-4 | C6H15O3Sb | 256.943 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10433-06-4
Summenformel C6H15O3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 256.943
MDL-Nummer MFCD00015123
InChI-Schlüssel JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony triethoxide, triethoxyantimony, acmc-20alrx, sb oet 3, antimony iii ethoxide, antimony 3+ ; ethanolate, ethanol, antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ tris ethoxide, antimony 3+ ion tris ethoxide
PubChem CID 66326
IUPAC-Name Antimon(3+); Ethanolat
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Sb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony (III) ethoxide
Dichte 1.524 g/mL
Siedepunkt 95°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 256.9
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Antimon(III)-Ethoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >