Learn More
Antimon(III)-chlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11433944
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon(III)-chlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433944
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11433944
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11944.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Antimony(III) chloride is engaged to detect certain compounds, such as cholesterols. It is a complexing agent used in the colorimetric Carr-Price test for detecting carotenoids including vitamin A. It is employed as a mordant and a fabric flame retardant. It is used as a catalyst for chlorinationn and polymerization reactions. It is used to coat the steel to make bronze, used as a cutting material of antimony salt and as a preservative in medicine. It is used as an analytical reagent for chloral and aromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Antimon(III)-chlorid wird eingesetzt, um bestimmte Verbindungen, wie z. B. Cholesterole, nachzuweisen. Es ist ein Komplexbildner, der im kolorimetrischen Carr-Price-Test zum Nachweis von Carotinoiden einschließlich Vitamin A verwendet wird. Es wird als Beizmittel und als Flammschutzmittel für Textilien eingesetzt. Es wird als Katalysator für Chlorierungs- und Polymerisationsreaktionen eingesetzt. Es wird zur Beschichtung von Stahl bei der Herstellung von Bronze verwendet, als Schneidstoff für Antimonsalz und als Konservierungsmittel in der Medizin. Es wird als analytisches Reagenz für Chloral und Aromaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Salzsäure, Alkohol, Benzol, Kohlenstoffdisulfid, Dioxan, Chloroform, Äther, Aceton und Tetrachlorkohlenstoff. Unlöslich in organischen Basen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Ätzende Wirkung auf Haut und Metallen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen. Es zersetzt sich in Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-91-9
Summenformel Cl3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 228.11
MDL-Nummer MFCD00011212
InChI-Schlüssel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 223.5°C
Chemischer Name oder Material Antimony (III) chloride
Schmelzpunkt 73.4°C
Menge 500 g
UN-Nummer UN1733
Merck Index 14,707
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,hydrochloric acid,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone and carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
IUPAC-Name Trichlorstiban
Formelmasse 228.11
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.14
Name des Produkts
Antimon(III)-chlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >