Learn More
Antimon(III)-bromid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.472 g/mol
105.00 CHF - 1005.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-61-9 |
---|---|
Summenformel | Br3Sb |
Molekulargewicht (g/mol) | 361.472 |
MDL-Nummer | MFCD00016317 |
InChI-Schlüssel | RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 |
PubChem CID | 24615 |
IUPAC-Name | Tribromstiban |
SMILES | Br[Sb](Br)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11350348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043732.06 |
5 g |
105.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11330348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043732.14 |
25 g |
347.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11340348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043732.22 |
100 g |
1005.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Antimony(III) bromide is used in the synthesis of antimony compounds, in semiconductors and chemical analysis. It acts as a fire retardant in polyethylene polymers, as mordant and in dyeing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
7789-61-9 | |
361.472 | |
RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K | |
24615 | |
Br[Sb](Br)Br |
Br3Sb | |
MFCD00016317 | |
antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 | |
Tribromstiban |
Spezifikation
280°C | |
96.6°C | |
7789-61-9 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00016317 | |
14,706 | |
Soluble in alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform,dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid and carbon disulfide. | |
Br[Sb](Br)Br | |
361.472 | |
361.48 | |
Ampulle | |
Luftempfindlich |
Antimony (III) bromide | |
Ultra dry | |
Klümpchen | |
Br3Sb | |
UN3260 | |
antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 | |
RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K | |
Tribromstiban | |
24615 | |
99.999% | |
1.74 | |
4.418 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H332
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-179-8
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen