Learn More
Antimon(III)-bromid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11388688
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon(III)-bromid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388688
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11388688
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041574.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.472 g/mol
Antimony(III) bromide is used in the production of other antimony compounds, in chemical analysis, as a mordant, and in dyeing. It can be added to polymers such as polyethylene as a fire retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-61-9
Summenformel Br3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 361.472
MDL-Nummer MFCD00016317
InChI-Schlüssel RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC-Name Tribromstiban
SMILES Br[Sb](Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 280°C
Chemischer Name oder Material Antimony(III) bromide
Schmelzpunkt 96.6°C
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,706
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid,carbon disulfide,alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform.
Formelmasse 361.48
Reinheit (%) 99.5%
Brechungsindex 1.74
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.148 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ26W068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041574.09,041574.18
ChargennummerY20B060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041574.09,041574.18
ChargennummerT23G077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041574.09,041574.18
ChargennummerU14E014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041574.09,041574.18
ChargennummerA17Y014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041574.09,041574.18
Name des Produkts
Antimon(III)-bromid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >