Learn More
Antimon, gebrochener Stab, 12.7 mm Durchmesser 0.50 x verschiedene Längen, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15444935
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon, gebrochener Stab, 12.7 mm Durchmesser 0.50 x verschiedene Längen, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444935
2 kg, 2 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15444935
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045047.A3
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Zerbrochene Stücke von der Gussstange
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-36-0
Summenformel Sb
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray rod
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 2 kg
IUPAC-Name Antimon
Geruch Geruchsneutral
Form Gebrochene Stäbe, Durchmesser 12.7 mm (0.50 Zoll), in verschiedenen Längen
Name des Produkts
Antimon, gebrochener Stab, 12.7 mm Durchmesser 0.50 x verschiedene Längen, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >