Learn More
Antimon, gebrochener Stab, 12.7 mm Durchmesser 0.50 x verschiedene Längen, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Antimony |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Aussehen | Silver Gray rod |
Prozentgehaltsbereich | 99.8% (Metals basis) |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | Distibyn |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Gebrochene Stäbe, Durchmesser 12.7 mm (0.50 Zoll), in verschiedenen Längen |
Name des Produkts
Antimon, gebrochener Stab, 12.7 mm Durchmesser 0.50 x verschiedene Längen, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur