Learn More
Day Impex™ LabGUARD Antimikrobielle Handseifen
Wirken gegen ein großes Spektrum von Organismen. Day Impex™ LabGUARD antimikrobielle Handseifen sind eine konzentrierte Lotion auf Kokosbasis, die speziell für die häufige oder wiederholte Anwendung entwickelt wurde, ohne die Haut auszutrocknen.
245.00 CHF - 266.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Handseife |
---|---|
Material | Lotion auf Kokosnussbasis |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung als Duschseife, wirkt den Einwirkungen von Wasser, aggressiven Lösungen und sonstigen im Labor vorhandenen Reizstoffen entgegen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12398657
|
Day Impex™
331002 |
1 l |
245.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12308667
|
Day Impex™
331003 |
5 l |
266.00 CHF
2 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
KonzentriertLotion auf Kokosbasis
Verwendbar als sichere Duschseife
Natürlicher Feuchtigkeitsspender und Pflegespülung
Bekämpft die Auswirkungen von Wasser, aggressiven Lösungen und anderen im Labor vorkommenden Reizstoffen
Spezifikation
Handseife | |
Lotion auf Kokosnussbasis | |
Verwendung als Duschseife, wirkt den Einwirkungen von Wasser, aggressiven Lösungen und sonstigen im Labor vorhandenen Reizstoffen entgegen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Day Impex™ LabGUARD Antimikrobielle Handseifen