Learn More
Contec™ Anticon™ White Magic™ Wischtücher
Anticon™ White Magic™ ist ein doppelt gestricktes Wischtuch aus 100 % Endlosfilament-Polyester, das chemisch modifiziert ist und hervorragende Leistung in den kritischsten Anwendungen bietet.
Marke:  Contec™ LWWM1001
Artikelnummer. 17176861
  • 655.00 CHF / 2400 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Wärmeversiegelte Kanten ermöglichen eine vollständige Nutzung der Wischfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Quiltec™ I Wischtücher
23 cm
23 cm
Heat Sealed
150 Wischtücher/Beutel, 16 Beutel/Karton
9 in.
9 in.
Polyester
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer014920 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/08/2021 Catalog NumberLWWM1001
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Anticon™ White Magic™ Wischtücher > Größe: 9 x 9 in.