Learn More
Gibco™ Antibody-Expressing Positive Control Vector
Positivkontrollvektor für die Antikörperexpression
Marke: Gibco™ A14662
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bei dem Positivkontrollvektor für die Antikörperexpression handelt es sich um eine Säugetier-Expressionskontrolle, die ein vollständiges Kaninchen-IgG in voller Länge ausdrückt. Der Vektor kann als Steuerung einer Positivexpression für transiente Expressionssysteme wie das EXPI293™ Expressionssystem, das FreeStyle™ 293-Expressionssystem und das FreeStyle™ MAX CHO-Expressionssystem verwendet werden.Der Antikörperexpression-positive Kontrollvektor enthält eine optimierte Mischung aus schweren IgG-Ketten- und Genen mit leichten Ketten. Diese Steuerung ist im EXPI293™ Expression System Kitenthalten.
Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
High-Copy-Plasmid | |
Nicht markiert | |
pcDNA |
Transfektion | |
Säugetier-Expressionsvektor | |
150 µg bei 1 mg/ml Bei 2 bis 8 °C lagern oder bei -20 °C langfristig lagern. |
|
SV40-Promoter | |
5 Reaktionen | |
Proteinproduktion, konstitutive Expression |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Antibody-Expressing Positive Control Vector > 1 Röhrchen