Learn More
Molecular Probes™ Antibody Conjugate Purification Kit, 20-50 μg conjugate
Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit, 20 – 50 μg Konjugat
Marke:  Molecular Probes™ A33087
Artikelnummer. 15401064
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Molecular Probes™ Kits für die Antikörperkonjugation zur effizienten Reinigung von Antikörperkonjugaten aus nicht konjugiertem Farbstoff oder Biotin. Dieses spezielle Kit ist für die Aufreinigung von 20 – 50 μg Antikörperkonjugat optimiert. Die Aufreinigung erfolgt mit einer einfach zu montierenden Größenausschluss-Spin-Säule, die BioGel™ P-6-Feinharz enthält. Jedes Kit enthält ausreichend Material für 3 separate Aufreinigungen und kann auch zur Aufreinigung von Proteinen mit einem Molekulargewicht von über 12 kDa bei der Entfernung von nicht konjugierten Markierungen verwendet werden.
Weitere Merkmale dieses Antikörperkonjugat-Aufreinigungskits:
• Aufgereinigtes Konjugat, in ∼10 Minuten gebrauchsfertig, mit ∼5 Minuten Arbeitsaufwand
• Entwickelt für Markierungen mit niedrigem Molekulargewicht (unter 3.000 Da, z. B. Alexa Fluor™ Farbstoffe); nicht geeignet zum Entfernen von nicht konjugierten Markierungen mit hohem Molekulargewicht (> 8 kDa), z. B. bei Enzymen (HRP) oder Proteinen (R-Phycoerythrin)
Weitere Informationen zur Protein- und Antikörpermarkierung
Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Antikörper- und Proteinmarkierungskits für Ihr Ausgangsmaterial und Ihre Versuchsanordnung. Weitere Informationen zu unseren Markierungskits finden Sie unter Kits für die Markierung von Proteinen und Nukleinsäuren im Molecular Probes™ Handbuch oder auf unserer Seite zur Antikörpermarkierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit
3 Purifications
Lagerung im Kühlschrank (2 – 8 °C).
Zentrifugationssäule
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3091974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2024 Catalog NumberA33087
Chargennummer2812019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2023 Catalog NumberA33087
Chargennummer2626489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/05/2023 Catalog NumberA33087
Chargennummer2384710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2022 Catalog NumberA33087
Chargennummer2284626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2021 Catalog NumberA33087
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Antibody Conjugate Purification Kit, 20-50 μg conjugate > 3 Aufreinigungen