Learn More
Molecular Probes™ Antibody Conjugate Purification Kit, 0.5-1 mg conjugate
Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit, 0,5 – 1 mg Konjugat
Marke:  Molecular Probes™ A33086
Artikelnummer. 15394653
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Molecular Probes™ Kits für die Antikörperkonjugation zur effizienten Reinigung von Antikörperkonjugaten aus nicht konjugiertem Farbstoff oder Biotin. Dieses spezielle Kit ist für die Aufreinigung von 0,5 –1 mg Antikörperkonjugat optimiert. Die Aufreinigung erfolgt mit einer einfach zu montierenden Größenausschluss-Schwerkraftsäule, die BioGel™ P-30-Harz enthält. Jedes Kit enthält ausreichend Material für 3 separate Aufreinigungen und kann auch zur Aufreinigung von Proteinen mit hohem Molekulargewicht (> 40 kDa) bei der Entfernung von nicht konjugierten Markierungen verwendet werden.
Weitere Merkmale dieses Antikörperkonjugat-Aufreinigungskits:
• Aufgereinigtes Konjugat, in ∼45 Minuten gebrauchsfertig, mit ∼15 Minuten Arbeitsaufwand
• Entwickelt für Markierungen mit niedrigem Molekulargewicht (unter 3.000 Da, z. B. Alexa Fluor™ Farbstoffe); nicht geeignet zum Entfernen von nicht konjugierten Markierungen mit hohem Molekulargewicht (> 10 kDa), z. B. bei Enzymen (HRP) oder Proteinen (R-Phycoerythrin)
Weitere Informationen zur Protein- und Antikörpermarkierung
Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Antikörper- und Proteinmarkierungskits für Ihr Ausgangsmaterial und Ihre Versuchsanordnung. Weitere Informationen zu unseren Markierungskits finden Sie unter Kits für die Markierung von Proteinen und Nukleinsäuren im Molecular Probes™ Handbuch oder auf unserer Seite zur Antikörpermarkierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit
3 purifications
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Schwerkraftfluss-Säule
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3111582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberA33086
Chargennummer3071378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA33086
Chargennummer2690595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/06/2023 Catalog NumberA33086
Chargennummer2555696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2022 Catalog NumberA33086
Chargennummer2445416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2022 Catalog NumberA33086
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Antibody Conjugate Purification Kit, 0.5-1 mg conjugate > 3 Aufreinigungen