Learn More
Uvex™ Antistatischer Sicherheitshelm
Antistatischer Helm mit drei variablen Belüftungsschlitzen.
1130.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 397 |
---|---|
Produkttyp | Antistatischer Sicherheitshelme |
Größe (metrisch) | 52 bis 61 cm |
Modell | Breite Krempe |
Luftgekühlt | Ja |
Beschreibung
- Sicherheitshelme mit Schlitzen für uvex Visiere, uvex Gehörschutz und Helmlampen
- Adaptersysteme für uvex Zubehör
- Aufhängungsgurt mit drehbaren Größeneinstellvorrichtungen für individuelle Weiteneinstellung
Spezifikation
EN 397 | |
52 bis 61 cm | |
Ja |
Antistatischer Sicherheitshelme | |
Breite Krempe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Antistatischer Sicherheitshelm