Learn More
Clark Scientific™ Antistatische Auffangschale aus Polystyrol
Made from anti-static, high impact polystyrene, these spill trays are ideal in most research, scientific, laboratory and other environments.
Marke:  Clark Scientific™ AT1-PK25
Artikelnummer. 12928837
  • 82.65 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Made from anti-static, high impact polystyrene
  • Sufficient depth to safely contain even the largest liquid spills
  • Wipe clean for repeated use
Spezifikation
Spezifikation
475 x 360 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Clark Scientific™ Antistatische Auffangschale aus Polystyrol > Polystyrol