Learn More
Sartorius Antistatisches Zubehör für Sartorius Waagen
Zur Kontrolle der Probenladung
Marke: Sartorius YSTP01
1731.90 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Antistatischer Stift — zur Neutralisierung auf den gewünschten Artikel richten
- Ionisierendes Gebläse — Gebläse vor dem Wiegen auf die Probe richten
Spezifikation
CPA Waage, erweiterte Waage, SE und ME Ultramikro-Waage | |
Antistatischer Stift |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Antistatisches Zubehör für Sartorius Waagen > Antistatischer Stift
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur