Learn More
Brady™ ANTISKID FLUOR-WH-50MMX18M
Anti-Skid (anti-slip) Laminated Polyester Mounted Tape helps to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
Marke: Brady™ 078187
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hausmeisterdienste, Gebäudemanagement, Bodenbeläge, Bodenmarkierung, Anti-Rutsch-Produkte, rutschfeste Produkte
- Antirutsch-Bodenmarkierungsband
Spezifikation
ANTISKID TAPE WHITE 50MMX18M | |
18 m x 50 mm | |
59.1 ft. | |
1 Rolle | |
-40°C bis 70°C | |
1.97 in. | |
Dauerhaftes Acryl | |
Polyester |
Rolle mit rutschfestem Klebeband – Weiß | |
Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung | |
18 m | |
-40°F to +158°F | |
0,162 mm | |
50 mm | |
Weiß | |
Rutschfestes Klebeband |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ANTISKID FLUOR-WH-50MMX18M > Farbe: weiß; Abmessungen:18.000 x 50 mm (L x B)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur