Learn More
3M™ Kratzfeste Schutzbrille mit Beschlagschutz
3M™ kratzfeste Schutzbrillen mit Beschlagschutz verfügen über eine leichte, schlanke Konstruktion, die eine hervorragende Abdeckung und ein äußerst gutes Sichtfeld bietet.
10.90 CHF - 510.00 CHF
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung, EN 166:2001
Produkttyp Schutzbrillen
Lens Material Polycarbonat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Linsenfärbung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Linsenfärbung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15563417
Unterlagen ansehen
3M™
7000032456
Durchsichtig Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15739667
Unterlagen ansehen
3M™
7000032458
Amber Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15749667
Unterlagen ansehen
3M™
7000032460
Grau Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15759667
Unterlagen ansehen
3M™
7000032463
Brille 5 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr leichte, elegante und moderne Schutzbrille mit hervorragender Abdeckung und gutem Sichtfeld
  • Robuste stoßfeste Brillengläser aus Polycarbonat
  • Optische Klasse 1 sorgt für maximale Klarheit
  • Einfach einstellbare neigbare Linse sorgt für maximalen Tragekomfort
  • Weiche, elastische Bügel gewährleisten Tragekomfort
  • Kratzschutz und Beschlagschutz mit Antifog-Beschichtung gewährleistet bessere Haltbarkeit und Sicht
  • Gut mit Einweg-Atemschutzgeräten der Serie 3M™ Aura™ 9300+ einsetzbar
  • Schutzbrillen für maximalen Tragekomfort des Anwenders
  • Robuste stoßfeste Brillengläser aus Polycarbonat
  • Das geringe Gewicht (26 g) sorgt für maximalen Tragekomfort den ganzen Tag über
  • Integrierter Brauenschutz schützt besser
  • Weiche Innenpolsterung am Bügel sorgt für mehr Komfort und Stabilität beim Tragen
  • In drei Positionen einstellbare Bügellängen sorgen für guten Tragekomfort und optimale Passform
  • Neigbare Linse sorgt für einfache Einstellung und maximalen Komfort
Spezifikation
Spezifikation
Beschlagfrei, Kratzfest
CE-Zulassung, EN 166:2001
Schutzbrillen
Polycarbonat
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Kratzfeste Schutzbrille mit Beschlagschutz