Learn More
Epredia™ Antirollplatten für Epredia Kryostate
Marke:  Epredia™ 449990
131.80 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12093049
  • 144.00 CHF / 1 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Antirollplatte
Epredia Kryostate
Kunststoff
39,5 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Antirollplatten für Epredia Kryostate > Glas; 39,5 mm