Learn More
anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Highly species-specific anti-Mouse IgG. Cytiva Lifescience™ anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody is designed for applications such as protein blotting, ELISA and immunocytochemistry.
135.00 CHF - 643.75 CHF
Spezifikation
Antigen IgG, Whole Molecule
Klassifikation Monoclonal
Konjugat HRP
Wirtsspezies Sheep
Isotype IgG
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10360365
Unterlagen ansehen
Life Science products Cytiva
NA931-100UL
0.1 mL
135.00 CHF
100 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10196124
Unterlagen ansehen
Life Science products Cytiva
NA931-1ML
1 mL
643.75 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Spezifikation
Spezifikation
IgG, Whole Molecule
HRP
IgG
Affinity Purified
Monoclonal
Sheep
Secondary
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält:
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva