Learn More
Ambion™ Anti-miR™ miRNA Inhibitor
Anti-miR™ miRNA-Inhibitor
Marke:  Ambion™ AM17001
1164.46 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10680026
  • 1816.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
MiRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Kundenspezifische Anti-miR™ miRNA-Inhibitor, 20 nmol, Pulver, kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen
Kundenspezifische Anti-miR™ miRNA-Inhibitor
20 nmol
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Ambion™ Anti-miR™ miRNA Inhibitor > 20 nmol