Learn More
Greiner Bio-One Serologische Pipetten, 2 ml, graduiert 1/100 ml
GREENER_CHOICE
Hohe optische Klarheit, maximale Genauigkeit
Marke:  Greiner Bio-One 710107
Artikelnummer. 10480803
  • 303.79 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA  
  • Nicht-pyrogenisch, nicht-zytotoxisch
  • Steril
  • Hohe optische Klarheit
  • Maximale Genauigkeit
  • Tropfenfreies Pipettieren
  • Klare, gut ablesbare Graduierung
  • Pipettiereinheiten auf Anfrage erhältlich
  • Pipettenfarbcode nach internationalen Standards
  • Maximale Klarheit, aus hochwertigem Polystyrol
  • Chargennummer und Haltbarkeitsdatum auf jedem Beutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Form: Standard
Ja
25 Stück/Beutel
Durchsichtig
Serologische Pipetten
Steril
1/100
Großpackung
2 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Serologische Pipetten, 2 ml, graduiert 1/100 ml > 100 μg; unbeschriftet