Learn More
anti-IgG, BUV496; Clone: A19-3; BD
Marke:  BD Biosciences 564660
Artikelnummer. 15863789
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Applications:
Flow cytometry, Isotype control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IgG
A19-3
Brilliant Ultraviolet 496
TNP-keyhole limpet hemocyanin
RUO
Store undiluted at 4deg.C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze
Flow Cytometry
0.2mg/mL
Hamster
Affinity Purified
Secondary
IgG1 κ
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
anti-IgG, BUV496; Clone: A19-3; BD > 50μg; BUV496