Learn More
anti-GBA, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Marke:  Abnova H00002629-PW1.1Set
148.83 CHF gültig bis 2025-07-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24098" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16025398
  • 872.00 CHF / 1 Set
Outlet Corner
Aktionscode 24098 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-GBA (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-GBA (50μg)
Spezifikation
GBA
Monoclonal/Polyclonal
This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
GBA1/GCB/GLUC
Mouse, Rabbit
RUO
2629
Human
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
GBA
GBA
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-GBA (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-GBA (50 ug)
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24098, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24098
    Gültig bis zum2025-07-16
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 16/06/2025 und dem 16/07/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
anti-GBA, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™ > 1 Set