Learn More
Anthracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11439522
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Anthracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439522
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11439522
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10203.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 120-12-7 | C14H10 | 178.23 g/mol
Anthracene is used in the production of the red dyealizarin and other dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Anthracen wird bei der Herstellung des roten Farbstoffs Alizarin und anderer Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Methanol (1.8 g/100 g), Hexan (0.37 g/100 g). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-12-7
Summenformel C14H10
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
MDL-Nummer MFCD00001240
InChI-Schlüssel MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
PubChem CID 8418
ChEBI CHEBI:35298
IUPAC-Name Anthracen
SMILES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthracene
Schmelzpunkt 214°C to 218°C
Dichte 1.25
Siedepunkt 340°C to 342°C
Flammpunkt 121°C (249°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1905429
Merck Index 14,682
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,methanol (1.8g/100 g),hexane (0.37g/100 g). Insoluble in water.
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 Catalog NumberA10203.22,A10203.14,A10203.36
Chargennummer10238880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA10203.22,A10203.14,A10203.36
Chargennummer10179388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10203.22,A10203.14,A10203.36
Chargennummer10190202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10203.22,A10203.14,A10203.36
Chargennummer10159856 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10203.22,A10203.14,A10203.36
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Anthracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >