Beschreibung
Anthracene is used as a source of dyestuffs and involved in the preparation of red dye alizarin. It is an organic semiconductor used as a scintillator for detectors of high energy photons, electrons and alfa particles. It is doped with polyvinyltoluene to prepare plastic scintillator. Further, it is used in the preparation of anthraquinone, wood preservatives, coating materials and pigments. In addition to this, it is used to prepare 1-hydroxyanthracene, 2-hydroxyanthracene and in 9,10-dihydroxyanthracene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anthracene is used as a source of dyestuffs and involved in the preparation of red dye alizarin. It is an organic semiconductor used as a scintillator for detectors of high energy photons, electrons and alfa particles. It is doped with polyvinyltoluene to prepare plastic scintillator. Further, it is used in the preparation of anthraquinone, wood preservatives, coating materials and pigments. In addition to this, it is used to prepare 1-hydroxyanthracene, 2-hydroxyanthracene and in 9,10-dihydroxyanthracene.
Solubility
Soluble in methanol, benzene, chloroform, ether, carbon disulfide, carbon tetrachloride and toluene. Slightly soluble in acetone. Insoluble in water.
Notes
Light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents and hypochlorites.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Anthracene |
Schmelzpunkt | 213°C to 216°C |
Siedepunkt | 340°C to 342°C |
Flammpunkt | 121°C (249°F) |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 1905429 |
Merck Index | 14,682 |
Formelmasse | 178.23 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Anthracene