Learn More
Ansell AlphaTec™ Solvex™ 37-676 chemikalienbeständige Nitril-Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
Für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsumgebungen, in denen die chemische Beständigkeit entscheidend ist.
- Hochleistungs-Nitrilverbund
- Schutz gegen Abrieb, Schnitte, Risse und Stiche.
- Enthält keine Proteinallergene
- Strukturiertes Rautenmuster für hervorragende Griffsicherheit bei nassem oder rutschigem Material
- Die passgenauen Finger, die konturierte Handfläche und das eng zulaufende Handgelenk sorgen für eine bequeme, ergonomische Passform.
- Das beflockte Futter hält die Hände kühl und trocken.
- Ideal für Arbeiten in der Fleischverarbeitung, zum Entfetten von Teilen, bei der Maschinenführung, beim Reinigen von Teilen und Maschinen sowie beim Umgang mit Schläuchen, Bändern und Stahlketten
- Länge: 13 Zoll, Dicke: 15 mil
Compliance
Die Verbundmaterialien entsprechen den US-Vorschriften der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 177.2600 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 1149 |
Chlorinated | Ja |
Anwendungen | Industrial |
Farbe | Grün |
Finger Thickness (English) | 0.0169 in. |
Finger Thickness (Metric) | 0.43 mm |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ Solvex™ 37-676 chemikalienbeständige Nitril-Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur