Learn More
Ansell ActivArmr™ Schnittfeste Handschuhe
Kombinieren Sie hervorragende Flammbeständigkeit, hohen Schnittschutz und ergonomisches Design. Die im Handschuh verwendeten Materialien sind von Natur aus schwer entflammbar, auch nach dem Waschen.
356.00 CHF
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
---|---|
Lichtbogen | Stufe 2 |
Zertifizierung/Konformität | NFPA 70E Gefahrenkategorie 2 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 407: 412110 |
Bauweise | Knit |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12802253
|
Ansell
80813060 |
6 |
356.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12872243
|
Ansell
80813070 |
7 |
356.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12822253
|
Ansell
80813080 |
8 |
356.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12812253
|
Ansell
80813090 |
9 |
356.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12832253
|
Ansell
80813100 |
10 |
356.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12842253
|
Ansell
80813110 |
11 |
356.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Kann für die Montage von Geräten, den Austausch von Filtern und Teilen, die Wartung von Anlagen und Maschinen, die elektrische Verkabelung und Reinigung, die Installation und Reparatur von Rohren, Schreinerei/Gerüstbau, die Handhabung von schwerem Metall, die technische Hilfeleistung und die Wartung von Fahrzeugen und schweren Geräten verwendet werden. Das patentierte KVSD (Knitted Variable Stitch Design) bietet eine verbesserte Passform und Ergonomie, da die Spannung in Bereichen mit hoher Belastung des Handschuhs reduziert wird.
- Schützt Mitarbeiter vor Verpuffung, verringert das Verletzungsrisiko und erhöht die Produktivität
- Die geschützte, flammenbeständige, weiche Schaumbeschichtung bietet einen ausgezeichneten Trocken-, Öl- und Nassgriff
- Verringerte Ermüdung der Hände
- Handfläche tauchbeschichtet; firmeneigene, flammenbeständige weiche Schaumbeschichtung
- Elastisch, flammenbeständig am Handgelenk
- Farbe: Schwarz
Nicht “feuerfest” und Risiko von Verbrennungen oder Verletzungen nicht ausgeschlossen.
Compliance
Erfüllt die Gefahrenkategorie 1 gemäß NFPA 70E. ATPV = 9.4 cal/cm2; ASTM™ 2675-13. CPPT (Schnittfestigkeit): ANSI™/ISEA: Leistungsstufe 4.
Spezifikation
ANSI 3 | |
NFPA 70E Gefahrenkategorie 2 | |
Knit | |
Grün, Schwarz | |
Spezifisch | |
Arc Flash Gloves | |
Fahrzeugmontage, Anlagen-/Maschinenbetrieb, Bergbau und Versorgungsarbeiten | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 2 | |
Wing | |
8.86 to 10.24 in. |
Stufe 2 | |
EN 407: 412110 | |
Neopren | |
ANSI A4 | |
Aramidfaser | |
2X42C | |
Strick | |
ActivArmr™ 80-813 | |
13 |