Learn More
Ansell Nitrilite™ hochreine seidige Handschuhe
Für verbesserte Beidhändigkeit, Komfort und Haltbarkeit entwickelt. Ansell Edmont™ Nitrilite™ hochreine seidige Handschuhe sind ideal für wichtige Reinigungsaufgaben und elektrisch empfindliche Anwendungen, bei denen ein geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen wichtig ist, wie z. B. bei der Herstellung von Laufwerken, Halbleitern, Flachbildschirmen und elektrischen Geräten.
Marke: Ansell 93401055
28.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die sauberen Nitrilhandschuhe mit sehr niedrigem Ionen- und Partikelgehalt bieten eine gute Fingerfertigkeit, Komfort und eine längere Tragezeit.Entwickelt für den Einsatz in Reinraumumgebungen der Klasse 10 (ISO 4), z. B. in der Biotechnologie und der Herstellung medizinischer Geräte.
- Aus Nitril-Polymer
- Kompatibel mit Klasse 10 (ISO 4)
- Sehr niedriger Ionen- und Partikelgehalt
- 100 % puderfrei ohne Plastifizierer, Silikon oder Pigmente
- Ergonomisches Design
- Weich und flexibel mit texturierten Fingern für ein besseres Tragegefühl und Griff
- Mit Rollrand für einfaches Anziehen
- Beidhändig
Bestellinformation
50 vakuumversiegelte Handschuhe in unbedrucktem Polybeutel; zwei Polybeutel in reinraumtauglicher Sammelpackung versiegelt.
Spezifikation
FDA 21 CFR 177.2600 | |
Yes | |
Klasse 10 (ISO 4) | |
1,5 | |
Single-use | |
4,9 mil | |
Beidhändig | |
Nitril | |
0,11 mm | |
XS | |
4,9 mil | |
ISO 9001:2015 | |
Nitrilite™ 93-401 | |
30 cm |
Kategorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
Yes | |
Yes | |
Naturfarben | |
Teilweise texturiert | |
0,13 mm | |
Ja | |
4,3 mil | |
Puderfrei | |
Unsteril | |
0,13 mm | |
93-401 XS 365757 | |
12 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
24074014EV | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 93401055 |
24074011EV | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 93401055 |
24064012EV | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 93401055 |
24064011EV | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 93401055 |
24054013EV | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 93401055 |