Learn More
Ansell NeoTouch™ 25-201 Neopren-Handschuhe, verlängerte Manschette
Artikelnummer. 12435070 Alle ansehen Ansell Produkte
L
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Die Neoprenhandschuhe mit verlängertem Bündchen bieten hervorragenden Schutz vor Chemikalienspritzern an den Handgelenken und Unterarmen.
Aus Neopren. Ansell™ NeoTouch™ Neoprenhandschuhe verfügen über texturierte Fingerspitzen, die bei trockenen und nassen Bedingungen sicheren Halt bieten.
  • Neopren-Formulierung
  • Die texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff
  • Spritzschutz vor den meisten Säuren und Alkoholen
  • Polymerbeschichtung für einfaches Anziehen
  • Die verlängerten Bündchen bieten zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Unterarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierung/Konformität ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Yes
Anwendungen Labor
AQL 1,5
Farbe Grün
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Latex Free Yes
Material Neopren
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Neoprene Gloves
Größe L
Dicke (angloamerikanisch) 6,3 mil
Dicke (metrisch) 0,16 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Art der Handschuhstulpe Abgerundet, rollgeformt
Grip Design Textured Fingers
Auskleidung Unlined
Modell 25-201 L 385681
Verpackungsart Case
Serie MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201
Länge (angloamerikanisch) 11,5 in.
Länge (metrisch) 29 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell NeoTouch™ 25-201 Neopren-Handschuhe, verlängerte Manschette >