Learn More
Ansell NeoTouch™ 25-201 Neopren-Handschuhe, verlängerte Manschette
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Beschreibung
Aus Neopren. Ansell™ NeoTouch™ Neoprenhandschuhe verfügen über texturierte Fingerspitzen, die bei trockenen und nassen Bedingungen sicheren Halt bieten.
- Neopren-Formulierung
- Die texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff
- Spritzschutz vor den meisten Säuren und Alkoholen
- Polymerbeschichtung für einfaches Anziehen
- Die verlängerten Bündchen bieten zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Unterarm
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 0 |
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 |
Chlorinated | Yes |
Anwendungen | Labor |
AQL | 1,5 |
Farbe | Grün |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,16 mm |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
ANS005 TABLEAU PERMEABILITE
DateigrößeVersion: 169.1 kB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell NeoTouch™ 25-201 Neopren-Handschuhe, verlängerte Manschette >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur