Learn More
Ansell NeoTouch™ 25-201 Neopren-Handschuhe, verlängerte Manschette
Die Neoprenhandschuhe mit verlängertem Bündchen bieten hervorragenden Schutz vor Chemikalienspritzern an den Handgelenken und Unterarmen.
Marke: Ansell 25201080
24.94 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Aus Neopren. Ansell™ NeoTouch™ Neoprenhandschuhe verfügen über texturierte Fingerspitzen, die bei trockenen und nassen Bedingungen sicheren Halt bieten.
- Neopren-Formulierung
- Die texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff
- Spritzschutz vor den meisten Säuren und Alkoholen
- Polymerbeschichtung für einfaches Anziehen
- Die verlängerten Bündchen bieten zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Unterarm
Spécification
ANSI 0 | |
EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Labor | |
Grün | |
6,3 mil | |
Yes | |
5,1 mil | |
Puderfrei | |
M | |
0,16 mm | |
Type B | |
Abgerundet, rollgeformt | |
Unlined | |
Case | |
11,5 in. |
ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600 | |
Yes | |
1,5 | |
Teilweise texturiert | |
0,16 mm | |
Neopren | |
0,13 mm | |
Neoprene Gloves | |
6,3 mil | |
Yes | |
Bacteria, Fungi WITH Virus Protection | |
Textured Fingers | |
25-201 M 385680 | |
MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201 | |
29 cm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.