Learn More
Ansell HyFlex™ 11-818 ultraleichte Mehrzweckhandschuhe mit Fortix™ Nitril-Beschichtung
GREENER_CHOICE
Die Handschuhe bestehen aus Nylon-Elasthan-Trägermaterial mit einer Fadenstärke von 18 Gauge, das wie angegossen sitzt und optimalen Tragekomfort bietet. Die Fortix™ Beschichtung verbessert die Griffsicherheit bei trockenen Bedingungen und verlängert gleichzeitig die Haltbarkeit der Handschuhe.
Marke:  Ansell 11818090
53.75 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15930086
  • 78.90 CHF / 12 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die ultradünne Fortix™ Nitrilschaumbeschichtung (Patent angemeldet) verbessert die Griffsicherheit bei trockenen Bedingungen
  • Dank ihrer hohen Abriebfestigkeit eignen sich die Handschuhe für diverse Allgemein- und Montagearbeiten
  • Das ZONZ™ Comfort Fit Technology optimierte Strick an der Basis des kleinen Fingers, den Fingerspitzen und der Handfläche passt sich den natürlichen Handkonturen an
  • Die zum Patent angemeldete Nitrilschaumbeschichtung ist 20 % atmungsaktiver als frühere Formulierungen – für kühlere, trockenere Hände
  • Für einen saubereren und bequemeren Handschuh werden durch den firmeneigenen Waschprozess Verunreinigungen effektiv entfernt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 4
Nitril
ANSI A1
Nylon
3121A
11-818
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Blau
Spezifisch
9
Strick
18
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ 11-818 ultraleichte Mehrzweckhandschuhe mit Fortix™ Nitril-Beschichtung > 9