Learn More
Ansell HyFlex™ Ultra Light Level 2 Schnittfeste Handschuhe aus Nylon
Für ultrafeine mechanische Anwendungen in den verschiedensten Branchen, in denen eine mittlere Schnittfestigkeit erforderlich ist
Marke: Ansell 256368
119.18 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ultraleichtes Design mit mittlerer Schnittleistung
- Dünne, unbeschichtete Auskleidung (18-Knoten-Strickdesign mit Dyneema™) hält die Hand bei angenehmer Temperatur
- Anliegende Passform durch Spandex-Verstärkung an Knöcheln und Handfläche
- Silikonfreie Kohlefaser
- Komfort wie mit bloßen Händen
- Lieferbar in Größen von 6 bis 11
Spezifikation
ANSI 2 | |
Uncoated | |
Uncoated | |
ANSI A2 | |
Ja | |
Schnittfeste Handschuhe | |
EN 388:XX4XB, EN 388:X34X | |
Unisex | |
Gestrickt | |
Lined | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 0 | |
18 | |
21,2 cm |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II | |
Gestrickt | |
Grau | |
Specific | |
HPPE | |
8 | |
Automobil, Maschinen und Ausrüstung, Chemie | |
Gray | |
Dyneema™ Diamond-Technologie | |
11-318 8 115064 | |
HyFlex™ 11-318 | |
8,3 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ Ultra Light Level 2 Schnittfeste Handschuhe aus Nylon > Größe: 8
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur