Learn More
Ansell HyFlex™ leichte schnittfeste Handschuhe
Die Handschuhe mit leichtem 18 Gauge-Futter gewährleisten eine ähnliche Beweglichkeit wie mit bloßen Händen. Ansell™ HyFlex™ 11-518 Leichte schnittfeste Handschuhe erfüllen die Schnittschutzanforderungen gemäß ANSI-Stufe 2.
Marke: Ansell 11518100
81.51 CHF gültig bis 2025-07-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24098" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Fingerfertigkeit fast wie ohne Handschuhe für hohe Taktilität
- Erster Handschuh für ANSI™ Schnittschutzlevel 2 in 18 Gauge-Ausführung
- Die Dyneema™ Diamond Technologie bietet ein hohes Verhältnis von Schnittfestigkeit zu Fingerfertigkeit für mehr Sicherheit und Komfort
- Weiche Scherfasern halten die Hände kühl und trocken
- D3 pinky passt sich den natürlichen Formen der Hand an
- Dünne Polyurethanbeschichtung
- Die Beschichtung ermöglicht ein hohes Tastgefühl
- Die hohe Abriebfestigkeit verlängert die Lebensdauer der Handschuhe
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 2.
Spezifikation
ANSI 3 | |
Gestrickt | |
Blau | |
Specific | |
Nylon, Spandex, Dyneema Diamond, Polyurethane | |
10 | |
Automobil, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung, Chemie, Versorgungsunternehmen, Lagerung | |
Elastisch | |
Nylon, Spandex, Dyneema™ | |
11-518 10 | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 1 | |
Wing | |
21 cm |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II | |
Polyurethan | |
ANSI A2 | |
Yes | |
Schnittfeste Handschuhe | |
EN 388:3X31B, EN 388:3331 | |
Unisex | |
Rough | |
Lined | |
Case | |
HyFlex™ 11-518 | |
8,2 in. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24098, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24098Gültig bis zum: 2025-07-16