Learn More
Ansell Barrier™ Handschuhe
Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, einschließlich biologischer Kampfstoffe und biologischer Gefahrstoffe. Ansell™ Barrier™ Handschuhe sind mit einem aufgeschweißten Kunststoffring zur Montage am Trellchem™ Ringsystem mit Bajonettverschluss versehen.
Marke: Ansell 2100060
154.54 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Laminierte Handschuhe bieten extreme Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien sowie biologische Gefahren.
- Bieten Flexibilität und Taktilität
- Hergestellt aus einer außergewöhnlich dünnen chemikalienbeständigen, fünfschichtig laminierten Folie
- Der integrierte Vliesstoff sorgt für eine kühlere, bequemere Passform, da er Schweiß absorbiert und ableitet
- Kann als Lage unter schwereren Nitril-, Neopren- oder PVC-Handschuhen getragen werden
- Handspezifisch
- Beständig gegenüber zahlreichen Chemikalien
- Geflügelter Daumen für zusätzlichen Tragekomfort
Bestellinformation
Einzeln in Polybeutel verpackte Paare.
Spezifikation
ANSI 0 | |
Industrial | |
Spezifisch | |
Fünfschichtige laminierte Folie | |
6 | |
0,06 mm | |
No | |
ABCEFGHIMS | |
Stulpe | |
Ohne Dichtungseinlage | |
AlphaTec™ 02-100 | |
38 cm |
CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; Kategorie lll | |
Weiß | |
Ja | |
Chemical-resistant Gloves | |
2,5 mil | |
EN 388:0000 | |
Typ A | |
Bakterien, Pilze MIT Virusschutz | |
Glatt | |
2-100 6 902209 | |
15 in. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08