Learn More
Ansell 73-500 Touch N Tuff™ sensible Neoprenhandschuhe
Chemischer Spritzschutz gegen zahlreiche Chemikalien
Marke: Ansell 73500055
630.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Empfindliches Neopren
- Ideal für doppeltes Anlegen und trockene Anwendungen
- Enthält kein Naturlatex und keine Beschleuniger
- Verbesserte Empfindlichkeit aufgrund der Polymerdicke
- Anatomisches, handspezifisches Design für Tragekomfort und Passform
- Chemikalienspritzschutz
- Langer Rollrand
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Glatter Griff, puderfrei
- Die Anwendungen umfassen:
- Mischung von Flüssigkeiten
- Analytische Tests/Messungen
- Blasenbildende Tätigkeiten
- Pelletieren und Pressen von Arzneimitteln
- Synthese von organischen und anderen Materialien
Certifications
CE-Kennzeichnung, ISO 9001, ISO 13485 und ISO 14001.
Compliance
ASTM D 3577, Typ II, Kat. III Handschuh.
Spezifikation
AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485 | |
Klasse 100 (ISO 5) | |
Cremefarben | |
6,6 mil | |
Spezifisch | |
Neopren | |
0,15 mm | |
5.5 | |
6,6 mil | |
ISO 9001:2015 | |
TouchNTuff™ 73-500 | |
12 in. |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 | |
0,65 | |
Keine Textur | |
0,16 mm | |
Ja | |
5,9 mil | |
Puderfrei | |
Steril | |
0,16 mm | |
73500055 | |
17 MPa | |
30,5 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2211071305 | Sterilitätszertifikat | 24/02/2023 | 73500055 |
2211071205 | Sterilitätszertifikat | 24/02/2023 | 73500055 |
2211071105 | Sterilitätszertifikat | 24/02/2023 | 73500055 |
2211071305 | Konformitätsbescheinigung | 24/02/2023 | 73500055 |
2211071205 | Konformitätsbescheinigung | 24/02/2023 | 73500055 |