Learn More
Ansell 73-500 Touch N Tuff™ sensible Neoprenhandschuhe Artikelnummer.: 15600924
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell 73-500 Touch N Tuff™ sensible Neoprenhandschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15600924 Alle ansehen Ansell Produkte
6
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6,5
7
7,5
8
8.5
9
Artikelnummer. 15600924
Marke: Ansell 73500060
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemischer Spritzschutz gegen zahlreiche Chemikalien
  • Empfindliches Neopren
  • Ideal für doppeltes Anlegen und trockene Anwendungen
  • Enthält kein Naturlatex und keine Beschleuniger
  • Verbesserte Empfindlichkeit aufgrund der Polymerdicke
  • Anatomisches, handspezifisches Design für Tragekomfort und Passform
  • Chemikalienspritzschutz
  • Langer Rollrand
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Glatter Griff, puderfrei
  • Die Anwendungen umfassen:
    • Mischung von Flüssigkeiten
    • Analytische Tests/Messungen
    • Blasenbildende Tätigkeiten
    • Pelletieren und Pressen von Arzneimitteln
    • Synthese von organischen und anderen Materialien
Certifications
CE-Kennzeichnung, ISO 9001, ISO 13485 und ISO 14001.
Compliance
ASTM D 3577, Typ II, Kat. III Handschuh.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
AQL 0,65
Farbe Cremefarben
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 6,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Neopren
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 6,6 mil
Dicke (metrisch) 0,16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modell 73500060
Serie TouchNTuff™ 73-500
Zugfestigkeit 17 MPa
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2309058205 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number73500060
Chargennummer2308051705 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum19/10/2023 Catalog Number73500060
Chargennummer2302015505 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum19/10/2023 Catalog Number73500060
Chargennummer2309058205 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/11/2023 Catalog Number73500060
Chargennummer2308051705 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/10/2023 Catalog Number73500060
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24095
    Gültig bis zum2025-04-15
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 17/03/2025 und dem 15/04/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell 73-500 Touch N Tuff™ sensible Neoprenhandschuhe >