Learn More
Applied Biosystems™ Anode Buffer Container Dx
Der Anoden-Pufferbehälter (ABC) enthält 1x Laufpuffer, um alle Elektrophorese-Anwendungen auf den Genanalysatoren der Serie 3500 Dx zu unterstützen.
Marke:  Applied Biosystems™ 4393925
Artikelnummer. 15918826
  • 279.00 CHF / 4 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Jedes Paket enthält 4 Pufferbehälter
Beschreibung
Beschreibung
The Anode Buffer Container Dx is designed for use with Applied Biosystems Dx genetic analyzers.
The Anode Buffer Container Dx contains 1X running buffer to support all electrophoresis applications on Applied Biosystems Dx genetic analyzers. It is made in a ready-to-use, disposable container with a radio frequency identification (RFID) tag incorporated into the label. The top of the Anode Buffer Container Dx is heat-sealed with a plastic film, which should be removed prior to direct installation on to the instrument. Each package includes four individual containers.
This product is intended for in vitro diagnostic use on Applied Biosystems Dx genetic analyzers and is not validated for use with other systems or applications. Applied Biosystems Dx genetic analyzers are to be used by trained operators in the analysis of human DNA for the detection of fluorescently labeled DNA nucleotides by capillary electrophoresis. Refer to the appropriate Applied Biosystems Dx genetic analyzer user guide for further details.
Dieser Anodenpuffer-Behälter wurde für die Verwendung mit dem 3500 Dx/3500xL Dx Genanalysator entwickelt. Für den Gerätebetrieb sind das Konditionierungsreagenz, der Anodenpuffer, der Kathodenpuffer und der Septa-Kathodenpuffer der Serie 3500 Dx erforderlich.
Bestellinformation
4 Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jedes Paket enthält 4 Pufferbehälter.
Bei 2 – 8 °C lagern.
Sequenzierung
Je 4
3500xL Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator
Anoden-Pufferbehälter
Nasseis
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2411192 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog Number4393925
Chargennummer2410190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2024 Catalog Number4393925
Chargennummer2409189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number4393925
Chargennummer2409188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number4393925
Chargennummer2405186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number4393925
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Anode Buffer Container Dx > 4 Pk.
Für In-vitro-Diagnostik