Learn More
Annexin V Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
268.00 CHF - 543.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Annexin V |
---|---|
Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Knockout Validated |
Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence, Gene Knock-Out |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18641381
|
Novus Biologicals
NBP2-92940-0.02ml |
0.02 mL |
268.00 CHF
0.02 Milliliter |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18664121
|
Novus Biologicals
NBP2-92940-0.1ml |
0.1 mL |
543.00 CHF
0.10 Milliliter |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Annexin V Polyclonal antibody specifically detects Annexin V in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Gene Knock-OutSpezifikation
Annexin V | |
Western Blot, Immunofluorescence, Gene Knock-Out | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Apoptosis, Apoptosis Detections | |
PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
308 | |
IgG | |
Affinity purified |
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Knockout Validated | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse | |
Anchorin CII, annexin A5, Annexin V, annexin-5, ANX5, Calphobindin I, Endonexin II, ENX2CBP-I, Lipocortin V, PAP-I, Placental anticoagulant protein 4, Placental anticoagulant protein I, PP4, Thromboplastin inhibitor, VAC-alpha, Vascular anticoagulant-alpha | |
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-320 of human Annexin V (NP_001145.1). MAQVLRGTVTDFPGFDERADAETLRKAMKGLGTDEESILTLLTSRSNAQRQEISAAFKTLFGRDLLDDLKSELTGKFEKLIVALMKPSRLYDAYELKHALKGAGTNEKVLTEIIASRTPEELRAIKQVYEEEYGSSLEDDVVGDTSGYYQRMLVVLLQANRDPDAGIDEAQVEQDAQALFQAGELKWGTDEEKFITIFGTRSVSHLRKVFDKYMTISGFQIEETIDRETSGNLEQLLLAVVKSIRSIPAYLAETLYYAMKGAGTDDHTLIRVMVSRSEIDLFNIRKEFRKNFATSLYSMIKGDTSGDYKKALLLLCGEDD | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |