Learn More
Anisol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10347710
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Anisol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10347710
Marke: Thermo Scientific Acros 153920010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-66-3
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
InChI-Schlüssel RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC-Name Anisol
SMILES COC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anisole
Schmelzpunkt -37.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 154.0°C
Flammpunkt 43°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OCH3
Brechungsindex 1.5160 to 1.5190
Menge 1 L
Beilstein 06,138
Fieser 01,41
Merck Index 15,662
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0468159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer153920050,153920010,153922500,153920025
ChargennummerA0467812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Artikelnummer153920050,153920010,153922500,153920025
ChargennummerA0464184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Artikelnummer153920050,153920010,153922500,153920025
ChargennummerA0462346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Artikelnummer153920050,153920010,153922500,153920025
ChargennummerA0460378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Artikelnummer153920050,153920010,153922500,153920025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Anisol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >